Learn More
Bel-Art™ Protecciones de seguridad con peso SP Scienceware™ de gran tamaño
533.61 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
91 cm de altura; 8,9 kg
Descripción
- Su estructura estable de tres lados proporciona protección frontal y lateral frente a residuos suspendidos en el aire
- La base del perímetro de acero pesado está recubierta con epoxi azul
- Barrera de policarbonato de 4,7 mm de grosor
- Pernos, tuercas y arandelas chapados en acero para montaje que garantizan una larga vida útil y resistencia al óxido
- Envío de gran tamaño
- Los protectores cumplen los requisitos de las pruebas de alto impacto de masa y de velocidad
Especificaciones
Dimensiones (L x An) | 17 x 50 cm |
Altura (métrico) | 91 cm |
Grosor (métrico) | 4,7 mm |
Descripción | Estructura estable de tres lados; base de acero pesada recubierta con epoxi azul |
Color | Transparente |
Tipo de producto | Protección de seguridad con gran peso |
Peso (métrico) | 8,9 kg |
Material | Policarbonato |