Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable B-747A Polyester Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marca:  Brady™ 029790
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11563634
  • 780.00€ / 1 paquete
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Yellow
Polyester (B-747A)
No estéril
Impresoras láser
7
10,150 Labels
De -40 °C a +130 °C
25.4 mm
9.5 mm
Permanent Acrylic
Mate
láser
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, General Identification
27.9 mm
152
Rectángulo
0.09 mm
25.4 mm
9.5 mm