Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Prueba de aglutinación de látex: E. coli
Código de producto. 15998012 Tienda Novacyt Group Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
15998012 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 15998012
Marca: Novacyt - Microgen Bioproducts M44CE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se puede utilizar para obtener resultados rápidos de falsos positivos de medios selectivos para la identificación/diagnóstico específicos.
  • A partir de una amplia gama de productos de látex para el diagnóstico rápido de los patógenos más comunes para enfermedades transmitidas por los alimentos
  • Pruebas específicas disponibles para una variedad de detecciones de infecciones
  • Prueba de aglutinación de látex rápida (2 minutos), sencilla, sensible y específica para la identificación y confirmación de colonias de infección
  • Se puede utilizar para obtener resultados rápidos de falsos positivos y proporcionar una indicación temprana de un posible fallo en el proceso de producción.
  • Se puede utilizar para detectar colonias antes de la identificación bioquímica completa y puede sustituir los métodos tradicionales de aglutinación de anticuerpos.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Analitos detectables E. coli
Tipo Prueba de aglutinación de látex
Cantidad 50 pruebas
Tiempo de prueba 2 min