Learn More
Heathrow Scientific™ Perillas cuentagotas de látex
Tienda Heathrow Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
Longitud (métrico):
43 mm
52 mm
Diámetro de la abertura (métrico):
5 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Descripción
- Hecha de látex de caucho natural
- Flexible y fácil de acoplar
- Diseñada para su uso con pipetas Pasteur, pipetas pequeñas y goteros de medicina.
- Paquete de 72
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Natural |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Dropping Bottle, Medicine Dropper, Small Pipette |
| Tipo de agarre | Single-handed |
| Material | Látex de caucho natural |
| Número de canales | 1 |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Dropping Bulb |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Mostrar más |