Learn More
Fisherbrand™ Tetinas cuentagotas de látex
Para facilitar la dispensación de líquidos.
30.00€ - 39.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12406180
|
Fisherbrand™
DT/0/D001 |
1 ml |
35.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12416180
|
Fisherbrand™
DT/1/DO01 |
1,5 ml |
30.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12426180
|
Fisherbrand™
DT/3/D001 |
2,5 ml |
31.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12436180
|
Fisherbrand™
DT/5/D001 |
3,75 ml |
39.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12446180
|
Fisherbrand™
BVJ-382-000-B |
Surtido de 1,5 a 5 ml |
36.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Al emplearlas con pipetas, las perillas de caucho flexible permiten la aspiración y la dispensación
- Proporcionan un control de pipeteo manual intuitivo
- Disponibles en diferentes capacidades