Learn More
Cole-Parmer™ Dedales de látex
Click to view available options
Color:
Transparente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumplen con la norma ASTM D3772 sobre propiedades físicas |
Color | Transparente |
Material | Látex |
Tipo de producto | Dedal |
Tamaño | Pequeño |
Grosor (métrico) | 76,2 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Para una protección eficaz en aplicaciones delicadas |
Cantidad | Paquete de 1440 |
Longitud (métrico) | 69,8 mm |