Learn More
Kolmi Hopen™ Gorro de clip sin látex en dispensador de pared, 10 g/m2
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Incluye:
Gorros de clip y bolsas de polietileno
Gorros y dispensador de pared
Descripción
- 100 % polipropileno no tejido
- Conjunto de unión y ultrasónico
- Elástico sintético debajo del dobladillo para una mayor comodidad
- Suave, muy resistente y transpirable para una mayor comodidad
- Gran estiramiento para envolver y sostener todo el cabello
- Peso del tejido 10 g/m2
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Especificaciones
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Tipo de diseño | Gorro de clip |
Sin látex | Sí |
Certificaciones/conformidad | Tipo CE, EN 14683: I |
Cantidad | 300 paq. |
Incluye | Gorros y dispensador de pared |
Para utilizar con (aplicación) | Médico, industrial, laboratorio |
Título del producto
Kolmi Hopen™ Gorro de clip sin látex en dispensador de pared, 10 g/m2 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido