Descripción
- 100 % polipropileno no tejido
- Conjunto de unión y ultrasónico
- Elástico sintético debajo del dobladillo para una mayor comodidad
- Suave, muy resistente y transpirable para una mayor comodidad
- Gran estiramiento para envolver y sostener todo el cabello
- Peso del tejido 15 g/m2
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Color | Verde |
| Desechables | Sí |
| Tipo de diseño | Gorro de clip |
| Sin látex | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Tipo CE, EN 14683: Normas I, NF EN ISO 9073-1, 9073-2, y 9073-3, ISO 9001, ISO 13485, EU 2017/745 |
| Cantidad | 200 paq. |
| Incluye | Gorros de clip y dispensador de pared |
| Para utilizar con (aplicación) | Médico, industrial, laboratorio |