Learn More
Semperguard™ Guantes con revestimiento interno de látex sin talco
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Descripción
- Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos
- Guante de examen de clase I CE
- Guante higiénico sin talco y respetuoso con la piel fabricado con caucho natural
- Buen agarre y fácil de colocar gracias a la innovadora tecnología de producción
- Sin ftalatos ni suavizantes
- Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420, EN 374, EN 455; dispositivo médico de clase I, guante de protección de un solo uso para riesgos complejos, categoría III |
| Área revestida | Interior |
| Coating Material | Sintético |
| Color | Natural |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Caucho |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes protectores |
| Mostrar más |