Learn More
Semperguard™ Guantes con revestimiento interno de látex sin talco
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos
- Guante de examen de clase I CE
- Guante higiénico sin talco y respetuoso con la piel fabricado con caucho natural
- Buen agarre y fácil de colocar gracias a la innovadora tecnología de producción
- Sin ftalatos ni suavizantes
- Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420, EN 374, EN 455; dispositivo médico de clase I, guante de protección de un solo uso para riesgos complejos, categoría III |
Área revestida | Interior |
Coating Material | Sintético |
Color | Natural |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Hand | Ambidiestro |
Material | Caucho |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes protectores |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Outlet Corner
Utilice el código 24095 para recibir esta promoción.Promo Code: 24095Expires: 2025-04-15
Título del producto
Semperguard™ Guantes con revestimiento interno de látex sin talco >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido