Learn More
Ansell™ Versatouch™ 78-103 Thermal Insulating Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Descripción
Los guantes de aislamiento térmico VersaTouch son ideales para mantener las manos calientes en aplicaciones en condiciones de refrigeración.
- Forro sin revestimiento para usar solo o como guante interno
- El forro térmico de tejido acrílico sin costuras proporciona comodidad y calidez
- El forro acrílico protege contra el frío sin renunciar a la movilidad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 388/511 |
Coating Material | Sin revestimiento |
Color | Azul |
Acabado exterior | Elástico |
Grado | Calibre 10 |
Latex Free | Sí |
Tamaño | 7 |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Lugares refrigerados/fríos, productos congelados |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |