Learn More
Latrunculin B, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Descripción
Inhibitor of actin polymerization. Interacts with G-actin in a 1:1 ratio to inhibit polymerization into F-actin in vitro (IC50 values are ∽60 and ∽900 nM in absence and presence of calf serum, respectively). Marine toxin.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (4R)-[(1R,4Z,8Z,10S,13R,15R)-15-hydroxy-5,10-dimethyl-3-oxo-2,14-dioxabicyclo[11.3.1]heptadeca-4,8-d |
CAS | 76343-94-7 |
Notas de grado de pureza | >97% |
Fórmula molecular | C20H29NO5S |
Fórmula lineal | C20H29NO5S |
Número MDL | MFCD00270879 |
Cantidad | 1 mg |
Sinónimo | latrunculin b, lat-b, unii-lw7u308u7u, latrunculin b, latrunculia magnifica, 4r-4-1r,4s,5z,9z,13r,15r-15-hydroxy-4,9-dimethyl-11-oxo-12,16-dioxabicyclo 11.3.1 heptadeca-5,9-dien-15-yl-1,3-thiazolidin-2-one, lat b, +-latrunculin b, d07ehb, latrunculin b from latruncula magnifica, 2-thiazolidinone, 4-15-hydroxy-5,10-dimethyl-3-oxo-2,14-dioxabicyclo 11.3.1 heptadeca-4,8-dien-15-yl-, 1r*,4z,8z,10s*,13r*,15r* r*-+ |
Información de solubilidad | Soluble to 50mM in DMSO and to 50mM in ethanol |
Clave InChI | NSHPHXHGRHSMIK-JRIKCGFMSA-N |