Learn More
Lauda™ Congelador horizontal VF LAUDA Versafreeze con enchufe macho angulado (CEE7/7)
Código de producto. p-7223022
Click to view available options
Capacidad (imperial):
19,6 pies cúb.
26,5 pies cúb.
7,2 pies cúb.
Intervalo de temperatura:
De -50 °C a -85 °C
De 0 °C a -40 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17377669
Marca: Lauda™ L003335
El VF LAUDA Versafreeze es un congelador horizontal con un cable de alimentación con un enchufe angulado (CEE7/7).
  • Congelador horizontal de laboratorio con monitorización fiable y aislamiento altamente eficaz para el almacenamiento a largo plazo y la garantía de calidad.
Especificaciones
Tipo Ultracongelador horizontal
Capacidad (imperial) 7,2 pies cúb.
Capacidad (métrico) 205 L
Intervalo de temperatura De 0 °C a -40 °C
Modelo de puerta Tapa aislada más paneles aislantes
No. of Doors 1 (1 compartimento)
Material de la cabina Acero inoxidable
Aislamiento Espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
N.º de gradillas 15 gradillas
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Arcón, VF 20040 C
Pantalla Pantalla táctil en color de 4,3 pulg
Ruedas giratorias 4 (2 bloqueables)
Color Blanco
Tipo de condensador Refrigerado por aire
Puertos Diám. de 13 mm, orificio de ecualización de presión
Línea de productos LAUDA Versafreeze
Garantía 5 años
Descongelación Manual
Tapa Sellado y aislado, con bloqueo por llave
Refrigerado por agua Opcional
Opciones de vigilancia Registrador de datos integrado, varias opciones de monitorización externa
Salidas de datos USB, Ethernet RJ45, RS485
Modos de funcionamiento Máxima seguridad de las muestras
Seguridad ajustes control Varias notificaciones de alarma, memoria no volátil
Amperaje Máx. 2,0/16 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Vataje 0,6 kW
Compensación de voltaje No, unidad adecuada para 207-253 V
Refrigerante R1270
Admite Cajas de 2 in. (135)