Learn More
Ácido láurico, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
52.16€ - 510.54€
CAS | 629-25-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H23NaO2 |
Peso molecular (g/mol) | 222.30 |
Número MDL | MFCD00041754 |
Clave InChI | BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium dodecanoate, sodium laurate, lauric acid sodium salt, dodecanoic acid, sodium salt, lauric acid, sodium salt, dodecanoic acid sodium salt, lauran sodny czech, caswell no. 778a, unii-k146mr5exo, epa pesticide chemical code 079026 |
PubChem CID | 2735067 |
Nombre IUPAC | sodio; dodecanoato |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10552214
|
Thermo Scientific Acros
413040050 |
5 g | Frasco de vidrio |
52.16€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10250031
|
Thermo Scientific Acros
413040250 |
25 g | Frasco de vidrio |
160.80€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10615871
|
Thermo Scientific Acros
413041000 |
100 g | Frasco de vidrio |
510.54€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
629-25-4 | |
222.30 | |
BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M | |
2735067 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O |
C12H23NaO2 | |
MFCD00041754 | |
sodium dodecanoate, sodium laurate, lauric acid sodium salt, dodecanoic acid, sodium salt, lauric acid, sodium salt, dodecanoic acid sodium salt, lauran sodny czech, caswell no. 778a, unii-k146mr5exo, epa pesticide chemical code 079026 | |
sodio; dodecanoato |
Especificaciones
Lauric acid, sodium salt | |
629-25-4 | |
Auténtico | |
C12H23NaO2 | |
MFCD00041754 | |
BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M | |
sodio; dodecanoato | |
2735067 | |
98% |
99% | |
Blanco a amarillo | |
98% | |
CH3(CH2)10COONa | |
sodium dodecanoate, sodium laurate, lauric acid sodium salt, dodecanoic acid, sodium salt, lauric acid, sodium salt, dodecanoic acid sodium salt, lauran sodny czech, caswell no. 778a, unii-k146mr5exo, epa pesticide chemical code 079026 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O | |
222.30 | |
222.3 | |
Polvo o escamas |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 211-082-4
missing translation for 'rtecsNumber' : OF0700000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lauric acid, sodium salt
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.