Learn More
Reactivo de Lawesson, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4509925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
Código de producto. 10582611
Marca: Thermo Scientific Acros 210890250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19172-47-5 | C14H14O2P2S4 | 404.452 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para la formación de enlaces C-S.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19172-47-5
Fórmula molecular C14H14O2P2S4
Peso molecular (g/mol) 404.452
Clave InChI CFHGBZLNZZVTAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lawesson's reagent, lawesson reagent, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane 2,4-disulfide, unii-a4125mq8rx, 1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-, 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulfide, 2,4-bis 4-methoxyphenyl-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-disulphide, 4-methoxyphenylthiophosphoric cyclic di thioanhydride
PubChem CID 87949
Nombre IUPAC 2,4-bis(4-metoxifenilo)-2,4-bis(sulfanilideno)-1,3,2$l{5},4$l{5}-ditiadifosfetano
SMILES COC1=CC=C(C=C1)P2(=S)SP(=S)(S2)C3=CC=C(C=C3)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lawesson's Reagent
Color Blanco
Punto de fusión 228.0°C to 231.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fieser 10,39; 12,59; 13,38; 15,37; 16,37
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.45
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lawesson''s Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.