Learn More
Gibco™ Caldo LB
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
500 ml
cada uno
Descripción
El caldo LB (1X) es un medio de crecimiento líquido listo para usar que se utiliza para el cultivo de bacterias. Nuestra solución caldo LB con filtro esterilizado se puede usar para casi todas las aplicaciones que requieren un paso de cultivo bacteriano de líquidos, como la expresión proteica, la clonación y la expansión.
Formulación del caldo LB
El caldo LB es uno de los medios bacterianos más utilizados para el cultivo y el mantenimiento de las cepas de Escherichia coli (E. coli) El caldo LB se basa en la formulación de Lennox, una de las más usadas para el medio LB. Formulación por litro: 10 g de peptona SELECT 140, 5 g de extracto de levadura SELECT, 5 g de cloruro de sodio.
Listo para usar en frascos de medio Gibco™ optimizados
Cada frasco de caldo LB está esterilizado y listo para usar en frascos de medio Gibco™ ergonómicos con aberturas anguladas para simplificar el pipeteo.
Formulación del caldo LB
El caldo LB es uno de los medios bacterianos más utilizados para el cultivo y el mantenimiento de las cepas de Escherichia coli (E. coli) El caldo LB se basa en la formulación de Lennox, una de las más usadas para el medio LB. Formulación por litro: 10 g de peptona SELECT 140, 5 g de extracto de levadura SELECT, 5 g de cloruro de sodio.
Listo para usar en frascos de medio Gibco™ optimizados
Cada frasco de caldo LB está esterilizado y listo para usar en frascos de medio Gibco™ ergonómicos con aberturas anguladas para simplificar el pipeteo.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Un litro de caldo LB (1x), líquido; almacenar a temperatura ambiente |
| Formato | Frasco |
| Tipo de medios | LB |
| Método de preparación | Listo para utilizar |
| Tipo de producto | Caldo |
| Esterilidad | Estéril |
| Clase de organismo diana | E. coli |
| Cantidad | 1 L |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Especie | Escherichia coli |