Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caldo LB (Lennox)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El caldo LB está compuesto por triptona (digestión pancreática de caseína), cloruro sódico y extracto de levadura. El triptona proporciona nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento de estas cepas. El extracto de levadura es una fuente de vitaminas, especialmente el grupo B. El cloruro de sodio suministra electrolitos esenciales para el transporte y el equilibrio osmótico
Aplicación
• El caldo LB (Lennox) es un medio de crecimiento rico que contiene todos los requisitos nutricionales para el crecimiento y mantenimiento de un cultivo puro de cepas recombinantes de Escherichia coli para permitir la purificación de plásmidos y/o la expresión de proteínas
• El caldo LB (Lennox) se utiliza para la resuspensión de fracciones celulares de T. pyriformis en a Estudio para realizar la fraccionamiento de extractos celulares
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Polvo |
| Tipo de empaquetado | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 500 g |
| Sensibilidad | Higroscópico; sensible a la humedad |