Learn More
Fisher BioReagents™ Caldo LB, Miller (granulado)
Utilizado como medio de crecimiento microbiano para el cultivo de cepas de E. coli para la preparación de ADN plasmídico y proteínas recombinantes.
116.00€ - 433.00€
Especificaciones
Tipo de medios | Caldo LB |
---|---|
Formulación | 10 g/l de caseína peptona, 5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de cloruro sódico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tipo de empaquetado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11325992
|
Fisher BioReagents™
BP9723-2 |
2000 g | Frasco de polietileno |
433.00€
2 Kg |
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11345992
|
Fisher BioReagents™
BP9723-500 |
500 g | Frasco de polietileno |
116.00€
500 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Instrucciones para la preparación de medios: Añada 25 g a 1 l de agua purificada, como BP2820 (agua de grado de cultivo celular microbiano Fisher BioReagents) y ajuste el pH a 7,2. Caliente y agite frecuentemente para que se disuelva completamente. Antes de su uso, esterilícelo en autoclave durante 15 minutos.
- La concentración de cloruro de sodio de la formulación de Miller es 2X la concentración de la formulación Lennox para permitir una concentración óptima de sal para una deformación unitaria específica
- Formato: Polvo granulado
Especificaciones
Caldo LB | |
10 g/l de caseína peptona, 5 g/l de extracto de levadura, 10 g/l de cloruro sódico |