Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caldo LB (modificación de Miller)
(+)-Dehydroisoandrosterone, CAS # 53-43-0, also known as androstenolone, is an endogenous steroid hormone precursor. It is an intermediate in the conversion of cholesterol to androgens and estrogens.
23.00€ - 62.50€
Especificaciones
Formulario Polvo
Sensibilidad Higroscópico
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
11362599
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
H26676.22
100 g Frasco de vidrio
23.00€
100 g
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11372599
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
H26676.36
500 g Frasco de plástico
62.50€
500 g
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For the growth of E. coli and other enteric bacteria. LB Luria contains less salt than LB Miller and LB Lennox. LB Luria is used for cultivating salt-sensitive strains of E. coli and enteric bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La (+)-dehidroisoandrosterona es un precursor endógeno de la hormona esteroidea que actúa como intermediario en la conversión del colesterol a andrógenos y estrógenos
Aplicaciones
• Es una hormona esteroidea endógena y natural producida en gran medida por las glándulas suprarrenales, pero también por los testículos y los ovarios
•Se ha descrito que la (+)-dehidroisoandrosterona podría tener un papel importante en la respuesta inmunitaria y al estrés
•La (+)-dehidroisoandrosterona se puede convertir en testosterona, androstenediona, estradiol y estrona
•La (+)-dehidroisoandrosterona se deriva del colesterol a través de la acción de dos enzimas del citocromo P450
•Puede inducir efectos biológicos tanto directos como indirectos in vivo, mediante la modulación de los complejos receptores de GABA-α y ácido N-metil-D-aspártico (NMDA).
•También puede aumentar la secreción de insulina de células β pancreáticas y la actividad antiglucocorticoide
• Útil para detectar el exceso de actividad suprarrenal ya que es producida casi exclusivamente por las glándulas suprarrenales
Especificaciones
Especificaciones
Polvo
Higroscópico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Temperaturas ambientes