Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, Dehydrated (Capsules)
Formulations for the E. coli growth media known as LB Medium typically contain 10g of tryptone and 5g of yeast extract per liter, and LB Medium contains 10g NaCl per liter
72.70€ - 1270.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado de biología molecular™ |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
Formulario | Deshidratado |
Tipo de producto | Medios LB |
Formulación | Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCI 10 g/l |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11303229
|
MP Biomedicals™
113002021 |
454 g |
130.00€
454 g |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373229
|
MP Biomedicals™
113002041 |
5000 g |
1270.00€
5 Kg |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11343229
|
MP Biomedicals™
113002031 |
1000 g |
334.00€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373219
|
MP Biomedicals™
113002011 |
227 g |
72.70€
227 g |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
Descripción
Especificaciones
Certificado de biología molecular™ | |
Deshidratado | |
Triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCI 10 g/l |
De 15 °C a 30 °C | |
Medios LB | |
Para el crecimiento de Escherichia coli, plásmidos y otros cultivos bacterianos en medio líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4 años