Learn More
BD™ Placas de agar LBS
Click to view available options
:
Agar LBS: Placas de 20 x 9 mm
Descripción
El agar BD LBS se utiliza para el aislamiento y la enumeración de lactobacilos de alimentos, productos lácteos y floras intestinales, vaginales y dentales humanas.
- El agar LBS es más selectivo en la prevención del crecimiento excesivo de mohos, estreptococos y organismos de propagación que el agar para zumo de tomate
- La peptona de caseína, el extracto de levadura y la sal de amonio proporcionan nitrógeno
- El polisorbato 80 suministra los ácidos grasos necesarios para el crecimiento de lactobacilos
- El manganeso y el magnesio son factores de crecimiento
- La glucosa es una fuente universal de energía y carbono
- El citrato de amonio, el acetato de sodio, el ácido acético y el sulfato ferroso actúan como inhibidores de estreptococos y otros organismos contaminantes, y proporcionan el pH bajo tolerado por los lactobacilos, pero no por muchos otros organismos
- El fosfato, junto con el acetato y el ácido acético, estabiliza el pH
Se suministra en placas Stacker™ listas para usar
- Los medios preparados en placa están listos para su uso inmediato
- Con control microbiológico para el aislamiento perfecto de microorganismos
- La tapa y el fondo especializados permiten que las placas se enclaven y se apilen sin resbalar
- El diseño especial separa fácilmente sin agitar la muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en la oscuridad en la funda original a 2°-8 °C |
| Detecta | lactobacilos |
| Formato | Placas de cultivo preparado |
| Tipo de producto | Placas preparadas con agar LBS Stacker™ |
| Clase de organismo diana | Lactobacilos |
| Formulación | Por 1 l preparado: Digestión pancreática de caseína 10 g, hidrato de acetato de sodio 25 g, extracto de levadura 5 g, ácido acético 1,3 ml, fosfato de dihidrógeno de potasio 6 g, sulfato de magnesio 0,575 g, citrato de amonio 2 g, sulfato de manganeso 0,12 g, glucosa 20 g, sulfato ferroso 0,034 g, polisorbato 80 1 g, agar 15 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y enumeración de lactobacilos de alimentos y de flora intestinal, vaginal y dental |
| Condiciones de incubación | 35 ± 2 °C en una atmósfera aeróbica |
| Tiempo de incubación | 48-72 horas |
| Tipo de empaquetado | 10 placas con tapa por funda de plástico |
| Mostrar más |