Learn More
LC3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | LC3 |
|---|---|
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16863314
|
Proteintech
14600-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16853314
|
Proteintech
14600-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody can cross react with MAP1LC3A, MAP1LC3B, and MAP1LC3C.
LC3B (Autophagy Marker Light Chain 3B) in humans, is encoded by the gene MAP1LC3B (Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B). The product of this gene is associated with microtubule assembly and important is in neurogenesis. Recent studies indicates that LC3B plays a vital role in autophagy, a process that involves the bulk degradation of cytoplasmic component. Three human LC3 isoforms undergo post-translational modifications during autophagy.Especificaciones
| LC3 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q62625, Q6XVN8, Q91VR7, Q9CQV6, Q9GZQ8, Q9H492 | |
| 362245, 64862, 66734, 67443, 81631, 84557 | |
| LC3 Fusion Protein Ag6144 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MAP1LC3A |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| LC3, LC3B, MAP1A/1BLC3, MAP1A/MAP1B LC3 B, MAP1A/MAP1B light chain 3 B, MAP1ALC3, MAP1LC3B | |
| Map1lc3a, Map1lc3b | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |