Learn More
Invitrogen™ Human LCK, HIS Tag Recombinant Protein
LCK Recombinant Human Protein
638.00€ - 7790.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_005347
Peso molecular 60.6 kDa
Alias de gen LCK
Especie Human
Etiqueta de proteína His Tag
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10544443
Ver documentos
Invitrogen™
P3043
10 μg
638.00€
cada uno
10073142
Ver documentos
Invitrogen™
PV4081
1 mg
7790.00€
1 miligramo
15468393
Ver documentos
Invitrogen™
PR4170A
100 μg
1800.00€
100 microgramos
Descripción
Descripción
LCK is a SRC-related kinase family expressed in lymphocytes.
Especificaciones
Especificaciones
NP_005347
LCK
His Tag
60.6 kDa
Human
Baculovirus
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.