Learn More
Tocris Bioscience™ LDN 193189 dihydrochloride
Potent and selective ALK2 and ALK3 inhibitor; inhibits BMP4 signaling; promotes neural induction of hPSCs
144.00€ - 1135.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline dihydrochloride |
---|---|
CAS | 1435934-00-1 |
Sinónimo | 4-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline dihydrochloride |
Objetivo | BMP and Other Activin Receptor Inhibitors |
Fórmula molecular | C25H22N60.2 HCl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18707806
|
Tocris Bioscience™
6053/10 |
10 mg |
300.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18787766
|
Tocris Bioscience™
6053/50 |
50 mg |
1135.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18075802
|
Tocris Bioscience™
6053/1 |
1 mg |
144.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LDN 193189 dihydrochloride is a potent and selective ALK2 and ALK3 inhibitor (IC50 values are 5 and 30 nM, respectively); inhibits BMP4-mediated Smad1/5/8 activation. Exhibits >200-fold selectivity for BMP signaling over TGF-β signaling. Also exhibits selectivity over AMPK, PDGFR and MAPK signaling. Promotes neural induction of hPSCs in combination with SB 431542 (Cat.No. 1614). Also induces differentiation of hPSCs into nociceptive sensory neurons in combination with SB 431542 (Cat.No. 1614), SU 5402 (Cat.No.3300), CHIR 99021 (Cat.No. 4423) and DAPT (Cat.No. 2634).LDN 193189 synthesized to Ancillary Material Grade also available.
For more information about how LDN 193189 dihydrochloride may be used, see our protocols: Generation of β cells from hPSCs, Generating Midbrain Dopaminergic Neurons from hPSCs, Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs .
Especificaciones
4-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline dihydrochloride | |
4-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline dihydrochloride | |
C25H22N60.2 HCl | |
Sólido | |
Bioactive Small Molecule |
1435934-00-1 | |
BMP and Other Activin Receptor Inhibitors | |
479.4 | |
Orange | |
98% |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.
Para uso exclusivo en investigación.