Learn More
Kautex™ Frasco de LDPE natural de cuello estrecho con tapón de la serie 301
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
200 ml
250 mL
500 ml
5000 ml
missing translation for 'unitSize'
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 120
paquete de 1400
paquete de 1800
paquete de 300
Description
- Tapón estándar empaquetado en bolsa de polietileno con tarro
- Se puede comprar un tapón cuentagotas o un tapón de tarro de lavado compatibles por separado
- Los tubos
- Buenas propiedades que conservan la forma
- A prueba de fugas
- LPDE
- Cuello estrecho
- Color: natural
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 30,8mm |
| Incluye | Tapón |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 10 cajas |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 1 unidad |
| Closure Included | Sí |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction