Learn More
Kautex™ Frasco de LDPE natural de cuello estrecho con tapón de la serie 301
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
200 ml
250 mL
500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 120
paquete de 1400
paquete de 1800
paquete de 300
Descripción
- Tapón estándar empaquetado en una bolsa de polietileno junto con el frasco
- Los tapones cuentagotas o de frasco de lavado compatibles se pueden adquirir por separado
- Los tubos
- Buenas propiedades que conservan la forma
- A prueba de fugas
- LPDE
- Cuello estrecho
- Color: natural
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 25mm |
| Incluye | Tapón |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 210Case |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 1 unidad |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |