Learn More
Kautex™ Frasco de LDPE natural de cuello estrecho con tapón de la serie 301
Código de producto. 12654890
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
200 ml
250 mL
500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 120
paquete de 1400
paquete de 1800
paquete de 300
Código de producto. 12654890
Marca: Kautex™ 2000770507
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conserve la forma del frasco con frasco de cuello estrecho de LDPE Kautex™ con tapón, natural. El frasco flexible, comprimible y a prueba de fugas también está disponible con tapón cuentagotas o tapón de frasco lavador.
  • Tapón estándar empaquetado en una bolsa de polietileno junto con el frasco
  • Los tapones cuentagotas o de frasco de lavado compatibles se pueden adquirir por separado
  • Los tubos
  • Buenas propiedades que conservan la forma
  • A prueba de fugas
  • LPDE
  • Cuello estrecho
  • Color: natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 25 mm
Incluye Tapón
Material LDPE
N.º por caja 120 cajas
N.° por paquete 1 unidad
Envase Frasco
Cantidad 1 unidad
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 177 mm
Tipo de producto Bottle
Tamaño del tapón 25 mm
Diámetro (métrico) 75mm
Tipo de tapón Tapón de rosca