Learn More
Kautex™ Frasco de LDPE natural de cuello estrecho con tapón de la serie 301
Código de producto. 15961381
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
200 ml
250 mL
500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 120
paquete de 1400
paquete de 1800
paquete de 300
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15961381 5000 ml paquete de 10
17868097 20 ml paquete de 1800
17828097 30 ml paquete de 1400
10032483 200 ml 10 PCS
17808117 200 ml paquete de 300
12651510 250 mL paquete de 10
12654890 500 ml paquete de 120
10179710 5000 ml cada uno
8 options
Código de producto. 15961381
Marca: Kautex™ 2000070511
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Conserve la forma del frasco con frasco de cuello estrecho de LDPE Kautex™ con tapón, natural. El frasco flexible, comprimible y a prueba de fugas también está disponible con tapón cuentagotas o tapón de frasco lavador.
  • Tapón estándar empaquetado en bolsa de polietileno con tarro
  • Se puede comprar un tapón cuentagotas o un tapón de tarro de lavado compatibles por separado
  • Los tubos
  • Buenas propiedades que conservan la forma
  • A prueba de fugas
  • LPDE
  • Cuello estrecho
  • Color: natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 5000 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 30,8mm
Incluye Tapón
Material LDPE
N.º por caja 10 cajas
N.° por paquete 1 unidad
Envase Frasco
Cantidad 1 unidad
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 355 mm
Tipo de producto Bottle
Tamaño del tapón 40 mm
Diámetro (métrico) 162 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca