Learn More
Kautex™ Frasco de LDPE natural de cuello estrecho con tapón de la serie 301
Código de producto. 17868097
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
200 ml
250 mL
500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 120
paquete de 1400
paquete de 1800
paquete de 300
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17868097 20 ml paquete de 1800
17828097 30 ml paquete de 1400
10032483 200 ml 10 PCS
17808117 200 ml paquete de 300
12651510 250 mL paquete de 10
12654890 500 ml paquete de 120
10179710 5000 ml cada uno
15961381 5000 ml paquete de 10
8 options
Código de producto. 17868097
Marca: Kautex™ 2000770501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conserve la forma del frasco con frasco de cuello estrecho de LDPE Kautex™ con tapón, natural. El frasco flexible, comprimible y a prueba de fugas también está disponible con tapón cuentagotas o tapón de frasco lavador.
  • Standard closure packed in polybag with bottle
  • Compatible dropper cap or wash bottle closure can be purchased separately
  • Flexible
  • Good shape-retaining properties
  • Leak-proof
  • LPDE
  • Narrow Neck
  • Color: Natural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 14mm
Incluye Tapón
Material LDPE
N.º por caja 1800/Cs.
N.° por paquete 1 unidad
Envase Frasco
Cantidad 1 unidad
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 56.5 mm
Tipo de producto Bottle
Tamaño del tapón 14 mm
Diámetro (métrico) 31.5 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca