Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Recipientes plegables de LDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 l
10 l
19 l
Descripción
- Estos recipientes se asientan uniformemente cuando están vacíos y se expanden con rapidez al llenarlos con líquido.
- Estos incluyen tapas de polipropileno (PP) con roscas moldeadas por inyección.
- Los tapones de repuesto se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 10 l |
Color | Translucent |
Para utilizar con (aplicación) | Los contenedores anidan uniformemente cuando están vacíos y se expanden fácilmente cuando están llenos con líquido |
Material | LDPE |
Color de tornillo | Blanco |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Tipo de producto | Recipiente plegable |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Título del producto
Cole-Parmer™ Essentials Recipientes plegables de LDPE >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido