Learn More
Buerkle™ Frascos cuentagotas de LDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) para mayor claridad, resistencia y flexibilidad
- El tapón unido acoplado en el tapón cuentagotas de polietileno se ajusta a la punta y. elimina la colocación incorrecta del tapón
- La punta del cuentagotas debe cortarse antes del primer uso para un goteo con mayor precisión
- Adecuadas para su uso con productos alimenticios
- Translúcido
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
Material | LDPE |
Tamaño de rosca (métrico) | 25 mm |
Closure Included | Sí |
Altura (métrico) | 170 mm |
Material del cierre | Polietileno |
Diámetro (métrico) | 61mm |