Learn More
Buerkle™ Frascos cuentagotas de LDPE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
Description
- Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) para mayor claridad, resistencia y flexibilidad
- El tapón unido acoplado en el tapón cuentagotas de polietileno se ajusta a la punta y. elimina la colocación incorrecta del tapón
- La punta del cuentagotas debe cortarse antes del primer uso para un goteo con mayor precisión
- Adecuadas para su uso con productos alimenticios
- Translúcido
Specifications
Specifications
Capacidad (métrico) | 10 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 9 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Aptos para su uso con productos alimenticios |
Material | LDPE |
Tamaño de rosca (métrico) | 14 mm |
Closure Included | Sí |
Altura (métrico) | 76 mm |
Material del cierre | Polietileno |
Diámetro (métrico) | 26 mm |
Show More |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ Frascos cuentagotas de LDPE >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction