Learn More
Buerkle™ Recipiente de mezcla/dosificación, LDPE
674.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21900" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21900" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 L
500 l
Descripción
- Los recipientes son completamente estancos
- Lados gruesos y sin uniones
- Sinterizado resistente a impactos y sin estrés
- Fabricadas con LDPE
- Con rosca interior de 19,05 mm (0,75 in) en la base del recipiente
- Aptos para alimentos
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 200 L |
Tamaño del tapón | 150mm de diámetro |
Color | Blanco (translúcido) |
Diámetro exterior (métrico) | 550 mm |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 150 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Apto para aplicaciones de contacto con alimentos |
Altura (métrico) | 1020 mm |
Altura con tapón (métrico) | 1020 mm |
Material | LDPE |
Estilo de cuello | Ancha |