Descripción
- Irradiated
- 75% LDPE/25% cast nylon
- 10-6 sterility assurance level
- For cleanrooms and controlled environments
Certifications
ISO 9001:2008
Compliance
AAMI Guidelines for sterilization
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Blend Liner |
| Material | LDPE, Nylon |
| Dimensiones | 24 x 24 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Cleanrooms and Controlled Environments |