Learn More
BRAND™ Pipetas Pasteur de LDPE
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
144 mm
150 mm
150 mm
152 mm
152 mm
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
3 ml
3,5 ml
4 ml
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
2,8 mm
3 mm
3,2 mm
3,3 mm
3,4 mm
Gotas/ml:
50 ml
De 22 a 26
De 25 a 27
De 25 a 30
Desde 21 hasta 28
Desde 60 hasta 75
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Descripción
- Fabricadas con LDPE.
- Muy buena reproducibilidad del número de gotas por mililitro.
- Ideales para partes alícuotas.
- Las pipetas Pasteur se pueden llenar y ultracongelar o convertirse en un recipiente cerrado mediante el sellado térmico de la punta.
- La perilla de pipeta integrada se oprime con facilidad, lo que minimiza la fatiga por pipeteo frecuente.
- Resistente a esterilización con gas o radiación gamma.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 2,8 mm |
| Material | LDPE |
| Gotas/ml | De 25 a 27 |
| Cantidad | 500 Paq. |
| Estilo de parte superior | Con forma de bombilla |
| Volumen (métrico) | 3 ml |
| Longitud (métrico) | 152 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |
| Desechables | Sí |