Learn More
BRAND™ Pipetas Pasteur de LDPE
Código de producto. p-8000113 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
144 mm
150 mm
150 mm
152 mm
152 mm
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
3 ml
3,5 ml
4 ml
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
2,8 mm
3 mm
3,2 mm
3,3 mm
3,4 mm
Gotas/ml:
50 ml
De 22 a 26
De 25 a 27
De 25 a 30
Desde 21 hasta 28
Desde 60 hasta 75
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
Código de producto. 15443594
Marca: BRAND™ 747775
Edge
Las pipetas Pasteur de LDPE son ideales para partes alícuotas, con muy buena reproducibilidad del número de gotas por mililitro.
  • Desechables
  • Muy buena reproducibilidad del número de gotas por ml
  • Ideales para partes alícuotas
  • Puede ultracongelarse llena o convertirse en un recipiente cerrado mediante el sellado térmico de la punta
  • La perilla de pipeta integrada se oprime con facilidad, lo que minimiza la fatiga por pipeteo frecuente
  • Material PE-LD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 1 mm
Material LDPE
Gotas/ml 50 ml
Cantidad 500 Paq.
Estilo de parte superior Con forma de bombilla
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 144 mm
Tipo Pipeta Pasteur