Learn More
Buerkle™ Recipiente redondo de LDPE
398.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21887" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
560 mm
Altura (métrico):
840 mm
Descripción
- L-LDPE (LDPE lineal), transparente
- A prueba de roturas
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 200 L |
Color | Transparente |
Diámetro interior (métrico) | 560 mm |
Material | LDPE |
Grosor (métrico) | 6 mm |
Forma | Redondo |
Altura (métrico) | 840 mm |
Tipo de producto | Recipiente |
Revestimiento del tapón | LDPE |