Learn More
Buerkle™ Botellas de cuello estrecho LDPE , redondas
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 mL
30 mL
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Descripción
- Frascos universales indicados para el almacenamiento, envasado, laboratorio, toma de muestras, muestreo y el transporte de líquidos.
- Con tapón de rosca
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 10 mL |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 9 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para su uso con productos alimenticios |
Material | LDPE |
Transparencia | Sí |
Tamaño de rosca (métrico) | 14 mm |
Color del tapón | Transparente |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Buerkle™ Botellas de cuello estrecho LDPE , redondas >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido