Learn More
Buerkle™ Frasco de LDPE de forma alta
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Descripción
- LDPE, transparente
- A prueba de fugas
- Con tapón de rosca
- El tapón cuentagotas a juego está disponible como accesorio
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 mL |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Storing, Packing, Lab, Sampling |
Material | LDPE |
ID de cuello (métrico) | 18 mm |
Cantidad | 1 unidad |
Transparencia | Sí |
Closure Included | Sí |
Altura (métrico) | 162 mm |
Tipo de producto | Tall-form Bottle |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Título del producto
Buerkle™ Frasco de LDPE de forma alta >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido