Learn More
Kautex™ Tapón para frasco lavador de LDPE
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 1000 ml
Frasco de 500 ml
Diámetro (métrico):
25 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 50
Description
- LDPE
- Color natural
- Redondo
- Estilo de frasco de lavado
Spécification
Spécification
| Color | Natural |
| Material | LDPE |
| Tipo de producto | Tapón para frasco de lavado |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de 1000 ml |
| Diámetro (métrico) | 28 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu