Learn More
Kautex™ Tapón para frasco lavador de LDPE
Código de producto. 10612421
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 1000 ml
Frasco de 500 ml
Diámetro (métrico):
25 mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 50
Código de producto. 10612421
Marca: Kautex™ 2000070619
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cierre frascos redondos de cuello estrecho de las series 301 y 312 con los tapones para frasco lavador de cuello estrecho de LPDE Kautex™. Su color es natural, que coincide con el color del frasco.
  • LDPE
  • Color natural
  • Redondo
  • Estilo de frasco de lavado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color Natural
Material LDPE
Tipo de producto Tapón para frasco de lavado
Para utilizar con (equipo) Frasco de 1000 ml
Diámetro (métrico) 28 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis