Learn More
Buerkle™ Frascos lavadores de LDPE con tubo de inmersión de cuello de cisne Código de producto.: 10616873
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Buerkle™ Frascos lavadores de LDPE con tubo de inmersión de cuello de cisne
Código de producto. 10616873 Tienda Bürkle Productos
100 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Código de producto. 10616873
Marca: Buerkle™ 03100010
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con una curva aguda en el cuello para eliminar las peligrosas salpicaduras laterales. Los frascos lavadores de LDPE con tubo de inmersión de cuello de cisne Buerkle™ producen una pulverización fina por chorro en línea recta de precisión.
  • Fabricado con polietileno de baja densidad (LDPE) para mayor claridad, resistencia y flexibilidad
  • El tubo de inmersión es extraíble
  • Frascos translúcidos para una visibilidad óptima
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Tapón de rosca con tubo de inmersión
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con productos alimenticios
Material LDPE
Altura (métrico) 200 mm
Diámetro (métrico) 45mm
Título del producto
Buerkle™ Frascos lavadores de LDPE con tubo de inmersión de cuello de cisne >