Learn More
VITLAB™ Frascos de boca ancha de LDPE, con tapón de rosca
Descripción
- Frasco de boca ancha de LDPE transparente
- Con tapón de rosca de PP
- Ideal para polvos y materiales tipo pasta
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Guardado y almacenamiento |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material | LDPE |
| Tamaño de rosca (métrico) | 32 |
| Color del tapón | Transparente |
| Altura (métrico) | 94 mm |
| Tipo de producto | Frasco de boca ancha |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |
| Mostrar más |