Learn More
Emma Safety Footwear Le Mans S1P Shoe
Like its name suggests, you could wear the Le Mans for 24 hr. as the shoes offer optimal ventilation, perspiration and moisture removal with the Hydro-Tec™ antibacterial lining material.
131.44€ - 153.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro, Gris, Naranja |
Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, fabricación |
Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17592476
|
Emma Safety Footwear
MM70354739 |
39 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17502486
|
Emma Safety Footwear
MM70354740 |
40 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17512486
|
Emma Safety Footwear
MM70354741 |
41 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17522486
|
Emma Safety Footwear
MM70354742 |
42 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17532486
|
Emma Safety Footwear
MM70354743 |
43 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17542486
|
Emma Safety Footwear
MM70354744 |
44 |
153.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17552486
|
Emma Safety Footwear
MM70354745 |
45 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17562486
|
Emma Safety Footwear
MM70354746 |
46 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17572486
|
Emma Safety Footwear
MM70354747 |
47 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17582486
|
Emma Safety Footwear
MM70354748 |
48 |
131.44€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Metal Free
- Dry, fresh feet for up to 24 hr.The name already suggests it: you can safely wear LeMans for 24 hours.
- The shoe offers optimal ventilation and moisture is immediately removed by the Hydro-Tec™ antibacterial lining.
- LeMans is ideal for indoor working environments and work in transport and logistics.
- LeMans looks sporty, that's how the shoe feels; soles with energy return and a fit that hugs the feet perfectly.
- Industries:
- Logistics & Transport
- Electronics
- Light Industry
- Safety shoe
- S1P-Safety shoe for dry conditions
Especificaciones
ISO 20345:2011 | |
Negro, Gris, Naranja | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
Bajo |
Cordones | |
Logística y transporte, electrónica, fabricación | |
Anchura estándar | |
Zapato de seguridad |