Learn More
Plomo, + 99 %, granulado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10175180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10175180 100 g Frasco de plástico 100 GR
10062920 500 g Frasco de plástico 500 g
2 options
Código de producto. 10175180
Marca: Thermo Scientific Acros 222621000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead
Color Gris
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión 327.4°C
Punto de ebullición 1740.0°C
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Formulario Gránulos
Fórmula lineal Pb
Fieser 02,233
Índice Merck 15, 5451
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.19
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.