Learn More
Lámina de plomo, 1,19 mm de grosor, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11347447
Lámina de plomo, 1,19 mm de grosor, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347447
15 x 15 cm
Click to view available options
Cantidad:
15 x 15 cm
2 x (30 x 90 cm)
30 x 30 cm
Código de producto. 11347447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012604.VA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead
Color Gris
Aspecto Gray foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Cantidad 15 x 15 cm
Olor Odorless
Formulario Lámina, 1,19 mm de grosor
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY22F020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
Número de loteZ05D051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
Número de loteD06K13 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
Número de loteL21S032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
Número de loteX06B001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number012604.RF,012604.VM,012604.VA
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de plomo, 1,19 mm de grosor, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >