Learn More
Micronova™ Cinta para autoclave para salas limpias sin plomo
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Anchura (imperial):
1 in
2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La cinta indicadora para autoclave sin plomo Micronova es una cinta de papel crepé saturado fácil de manejar con adhesivo sintético de poliisopreno y líneas indicadoras verdes que cambian a negro cuando se han alcanzado los niveles adecuados de presión de vapor y temperatura.
- Las líneas indicadoras de tinta sin plomo no se pueden eliminar frotando
- Se adhiere por contacto y se mantiene en su sitio mediante presión del vapor
- Para uso en autoclaves de descarga por gravedad y vacío
- Las líneas impresas no se pueden borrar y no contaminarán los instrumentos
- Se elimina rápida y fácilmente
- Fácil de manejar, sin látex
- Envuelta en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 pulg.) para el uso en sala limpia
- Certificaciones: Cumple la RoHS
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Sintético |
| Color | Natural |
| Material | Papel |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Cinta indicadora para ciclos de esterilización por vapor. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 60° a 80 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 16 °C a 27 °C |
| Dimensions (LxW) | 58,9 m x 50,8 mm |
| Longitud (imperial) | 60 yd |
| Mostrar más |
Caduca: 2025-12-31
Título del producto
Micronova™ Cinta para autoclave para salas limpias sin plomo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido