Learn More
Partículas de plomo, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11363278
Partículas de plomo, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363278
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Código de producto. 11363278
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036227.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Nivel máximo de impurezas: Antimonio y estaño (como Sn) 0,005 %, As 1 ppm, Bi 5 ppm, Cu 3 ppm, Fe 0,001 %, Ni 0,001 %, Ag 2 ppm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead
Color Gris
Aspecto Gray granules
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Formulario Granular
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN24L001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/02/2025 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22
Número de loteU29J023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22
Número de loteU19F059 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2022 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22,036244.03,036244.04
Número de loteP29I051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22,036244.03,036244.04
Número de loteZ21C022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number036227.36,036227.A3,036227.22,036244.03,036244.04
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead granules
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Partículas de plomo, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals >