Learn More
Acetato de plomo(II) trihidratado, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499283
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de plomo(II) trihidratado se utiliza como mordiente en la impresión y teñido de textiles; secador en pinturas y barnices; y como repelente de agua. También se utiliza en cosméticos y para preparar otros compuestos de plomo. Sirve como ingrediente en los tipos progresivos de tintes para colorear el cabello. Además, se utiliza en la detección del gas tóxico de sulfuro de hidrógeno.
Solubilidad
Fácilmente soluble en agua., alcohol y glicerol.
Notas
Se descompone por encima de 200°. Sensible al aire y a la luz. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6080-56-4
Fórmula molecular C4H12O7Pb
Peso molecular (g/mol) 379.30
Número MDL MFCD00150023
Clave InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
Nombre IUPAC plomo(2+); diacetato; trihidrato
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead (II) acetate trihydrate
Punto de fusión 75°C
Densidad 2.55
Cantidad 1000 g
Número UN UN1616
Beilstein 3730298
Índice Merck 14,5397
Información de solubilidad Freely soluble in water,alcohol and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.33 (325.28 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) acetate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .