Learn More
Trihidrato de acetato de plomo (II), extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 75°C |
Color | Blanco |
pH | 5.5 to 6.5 |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.33g/mol |
Forma física | Sólido |