Learn More
Bromuro de plomo(II), puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10686262 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 g
10686262 100 g 100 GR
10686452 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 10686262
Marca: Fisher Chemical L/1100/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 10031-22-8
Fórmula molecular Br2Pb
Peso molecular (g/mol) 367.00
Número MDL MFCD00011156
Clave InChI ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
Nombre IUPAC dibromoplomo
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Especificaciones
Punto de ebullición 916°C
Punto de fusión 373°C
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.01g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.